Merck
CC076
Colágeno tipo IV humano
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
300 kDa
Assay:
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno tipo IV humano, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
mol wt
300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
El colágeno humano de tipo IV es un elemento estructural importante que se encuentra predominantemente en la membrana basal de la piel. Es un heterotrímero de triple hélice proteica nativa que contiene dos genes tipo α1 y uno tipo α2. El colágeno tipo 4 forma una matriz extracelular de tipo laminar en los tejidos pluricelulares que existe alrededor de ciertos tipos de células como los adipocitos, las células musculares esqueléticas, las células musculares cardiacas y las células musculares lisas. El colágeno IV humano se extrajo de tejido disecado lavado en ácido acético diluido después de un tratamiento suave con pepsina. El colágeno tipo 4 se purificó mediante precipitación salina diferencial. La pureza y la conservación de la estructura helicoidal nativa se controló por SDS-PAGE y por reacción con anticuerpos monoclonales anti-colágeno específicos de tipo. Peso molecular: 300 kDa; Solubilidad: 10 mg/ml Fuente del producto: Placenta humana, negativa para los anticuerpos anti-HbsAG y anti-VIH
Application
El colágeno IV de la placenta humana es adecuado para utilizar como material de recubrimiento para estudios de cultivo celular y la formación de geles de colágeno. El colágeno humano tipo IV se ha utilizado para preparar gel de colágeno destinado al ensayo de invasión para proporcionar una matriz de apoyo destinada a evaluar la capacidad invasiva de los monocitos en un sistema de cultivo celular como una proteína de matriz extracelular (ECM) en análisis de micromatrices, para recubrir portaobjetos de nitrocelulosa para recubrir los microcanales de la placa P96-O2 y proporcionar una superficie para la adhesión y el crecimiento de células endoteliales (hMVEC) y células del epitelio tubular renal proximal (hRPTEC) en un sistema de cocultivo
Biochem/physiol Actions
El colágeno humano tipo IV se asocia con el síndrome de Alport y Goodpasture, así como con varias enfermedades reumatológicas y dermatológicas, entre ellas, la epidermólisis ampollosa adquirida.
Physical form
Proteína purificada líquida. En 100 μl de disolución de ácido acético 0,5 M, pH 2,5. Sin sal, sin conservantes.
Preparation Note
Conservar a -20ºC durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
La retención de la estructura nativa se confirmó por la capacidad para formar microfibrillas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Artículos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CC07604053252280887