Merck
CC054
Colágeno humano tipo III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinónimos:
Colágeno III de placenta humana
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno humano tipo III, 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins, <10% Human collagen type I
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
General description
El gen COL3A1 ubicado en el cromosoma humano 2q32.2, codifica la cadena alfa 1 del colágeno tipo III. El colágeno tipo III es una proteína de matriz extracelular que contiene un largo dominio trihelicoidal compuesto por tres cadenas alfa 1. El colágeno III es un componente estructural importante en los órganos huecos, como los grandes vasos sanguíneos, el útero y el intestino. El colágeno humano de tipo III se purifica mediante precipitaciones salinas en serie, precipitación con alcohol y cromatografía DEAE de una extracción en ácido acético de placenta humana, después de una digestión suave con pepsina. Origen del producto: Placenta humana, negativa para anticuerpos HbsAG, VHC y VIH 1 & 2.
Application
El colágeno humano tipo III se ha utilizado:
  • como proteína de matriz extracelular (ECM) en el análisis con micromatrices para recubrir portaobjetos con película de nitrocelulosa para experimentos de sondeo y detección
  • para recubrir unidades de migración de microfluidos y estudiar el impacto de la matriz extracelular (ECM) en la migración celular
  • como control positivo en el ensayo Gpr56 PRESTO-Tango y el ensayo de «pull-down» de la GTP-Rho, para evaluar sus efectos en la señalización y las interacciones celulares
Biochem/physiol Actions
El colágeno III se produce inicialmente como procolágeno, una proteína que consiste en tres cadenas pro-alpha1 (III) que forman la molécula de triple hebra, similar a una cuerda. Después de ser sintetizada, la molécula de procolágeno es modificada por la célula. Las moléculas de procolágeno tipo III son liberadas de la célula y son procesadas por enzimas que cortan pequeños segmentos de cada extremo de las moléculas para formar un colágeno maduro. Las moléculas de colágeno maduro se ensamblan en fibrillas. El entrecruzamiento entre moléculas produce una fibrilla muy estable, lo que contribuye a la función de fortalecimiento del tejido que tiene el colágeno.{http://ghr.nlm.nih.gov}
Physical form
Líquido en ácido acético 0,5 M, pH 2,5.
Preparation Note
Conservar a -20ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses desde la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
La retención de la estructura nativa se confirmó por la capacidad para formar microfibrillas.
Other Notes
Composición: [a1(III)]3, triple hélice nativa. Capacidad para formar estructura helicoidal nativa verificada mediante medición de ORD, competencia en la formación de microfibrillas y reactividad con anticuerpos monoclonales anti-colágeno específicos de tipo
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colágeno humano tipo III
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CC05404053252409110