Saltar a
CC052
Colágeno tipo II humano
liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinónimos:
Colágeno humano, Colágeno tipo II
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
90% (Human collagen type II)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno tipo II humano, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
90% (Human collagen type II)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% Non-collagen proteins, <1% Human collagen type IV, <1% Human collagen type V, <10% Human collagen type I, <10% Human collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
General description
El colágeno de tipo II, un colágeno fibrilar, es el componente principal del cartílago hialino y constituye el 95 % de los colágenos y aproximadamente el 60 % del peso seco del cartílago. Es un homotrímero codificado por el gen COL2A1, ubicado en el cromosoma humano 12q13. El colágeno de tipo dos también se encuentra en el núcleo pulposo del disco intervertebral y en la retina, la esclerótica y el cristalino del ojo. El tipo IIA se localiza principalmente en el cuerpo vítreo del ojo. El tipo IIB se produce de preferencia en el cartílago adulto.  El colágeno tipo II se purificó mediante precipitación salina diferencial, precipitación en alcohol y cromatografía DEAE. Los diversos pasos de purificación proporcionan preparaciones finales de los tipos de colágeno en la forma de triple hélice nativa, exenta de cualquier proteína no colagenosa. La contaminación por otros tipos de colágeno en una preparación estándar es inferior al cinco por ciento.
Application
El colágeno de tipo II humano se ha utilizado:
  • como proteína de matriz extracelular (ECM) en el análisis con micromatrices para recubrir portaobjetos con película de nitrocelulosa para experimentos de sondeo y detección[1]
  • para estudiar el papel de Col2a1a en la cresta neuronal durante las primeras etapas del desarrollo del ojo en el modelo del síndrome de Stickler en el pez cebra
  • como patrón de calibración en la cuantificación de los niveles de colágeno II en andamios utilizando un análisis basado en el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)[2]
Biochem/physiol Actions
El colágeno de tipo II suele estar co-ensamblada con el colágeno IX, formando un complejo que está covalentemente entrecruzado con el colágeno IX e interacciona con pequeños proteoglucanos ricos en leucina. El colágeno 2 imparte estabilidad y fuerza al tejido y mantiene la integridad y la resiliencia bajo estrés. La escisión del colágeno de tipo II se produce principalmente a través de la acción de las colagenasas metaloproteinasas de la matriz, lo que induce la generación de biomarcadores bien conocidos como el telopéptido C-terminal del colágeno de tipo II y el C2C. Mutaciones en el colágeno de tipo II causan condrodisplasia, induciendo una artrosis prematura.
Physical form
Proteína purificada. Líquido en ácido acético 0,5 M. Sin conservantes
Preparation Note
Distribuya en alícuotas y congele. Conserve a -20°C durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CC077C6745C9301
biological source
human
biological source
human
biological source
human cell culture
biological source
chicken (Sternal cartilage)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
0.3 mg/mL
concentration
≥60% (biuret)
assay
90% (Human collagen type II)
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid, solution
form
solution
form
solution
form
powder
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c