Documentos clave
CBL168
Millipore
Anticuerpo anti-CD36, clon SM-phi
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Platelet Glycoprotein IV
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SM-phi, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD36(948)
Specificity
Este anticuerpo reconoce la glucoproteína de membrana de cadena única (GPIIIb) de 90 kDa que se encuentra en los monocitos/macrófagos y las plaquetas.
COMPAÑERO DE FUSION: línea celular de mieloma NS1
Immunogen
Células de amígdala humana y células mononucleares de sangre periférica
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-CD36, clon SM-phi, es un anticuerpo contra la CD36 para utilizar en FC, WB y IH.
Estudios de receptores de la trombospondina en plaquetas y monocitos Estudios de receptores de colágeno en la adhesión plaquetaria
Citometría de flujo
Las diluciones de trabajo óptimas deben ser determinadas por el usuario final.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
El anticuerpo monoclonal se purificó mediante cromatografía de afinidad y filtración en gel y se presenta en disolución salina tamponada con fosfato que contiene azida sódica 10 mM y seroalbúmina bovina 1 mg/ml. Recomendamos que cada laboratorio determine un valor de trabajo óptimo para utilizar en su aplicación concreta.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Para utilizar en el plazo de 1 mes desde la fecha de compra, conservar a +4°C; si se desea guardar r a largo plazo, distribuya los anticuerpos en alícuotas de pequeño volumen y almacene a -20°C.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aritro Nath et al.
Scientific reports, 5, 14752-14752 (2015-10-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second-leading cause of cancer-related death worldwide, and the factors influencing HCC progression are poorly understood. Here we reveal that HCC progression via induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) is closely associated with the expression of CD36/fatty
Yutaro Mori et al.
Cell metabolism, 33(5), 1042-1061 (2021-05-06)
Tubulointerstitial abnormalities are predictive of the progression of diabetic kidney disease (DKD), and their targeting may be an effective means for prevention. Proximal tubular (PT) expression of kidney injury molecule (KIM)-1, as well as blood and urinary levels, are increased