BX1715
2-Butoxyethanol
Practical, Technical
Sinónimos:
Ethylene glycol butyl ether, Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Butoxyethanol, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
10 mmHg ( 81 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
4.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
473 °F
lim. expl.
10.6 %
color
APHA: ≤40
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 67 °C
solubilidad
900 g/L (completely miscible)
densidad
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup