Documentos clave
AX0151
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), anhydrous, Biosynthesis, OmniSolv®
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
Nombre del producto
Acetonitrilo, anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
descripción
gradient analysis: <=0.003 at 210nm
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤0.20 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Water (H2O)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
Absorción UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
AX0151P-1 is packaged in poly-coated glass bottles.
anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidFree amine (as dimethylamine)0.20ppm maxGradient at 210 nm0.003AU maxInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)1.343-1.345Titrable acid0.8µeq/g maxTitrable base0.16µeq/g maxUV Abs. at 189 nm1.00AU maxUV Abs. at 195 nm0.15AU maxUV Abs. at 210 nm0.03AU maxUV Abs. at 230 nm0.005AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off189nm maxWater (H2O)10ppm max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup