AP4014250
Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 475 μm
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de vidrio, Tamaño de poro 0,7 μm
About This Item
Productos recomendados
material
glass fiber membrane
plain filter
white filter
description
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 142 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
filter diam.
142 mm
thickness
475 μm
pore size
0.7 μm pore size
90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Filtros de fibra de vidrio con resina ligante:
Los filtros Millipore con resina ligante tienen una resistencia superior a la humedad y son excelentes para análisis cualitativos y prefiltración, en especial para líquidos muy contaminados. También se utilizan mucho para clarificación de las disoluciones acuosas.
Tipo AP15
- Menor capacidad de retención de la suciedad
- Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 μm.
Tipo AP20
- Menor retención, mayor capacidad de retención de la suciedad que los filtros AP15
- Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 μm.
- Utilización antes de los filtros de tipo AP15 para protegerlos
Tipo AP25
- El grosor añadido produce la misma retención y una mayor capacidad de retención de la suciedad que los AP20
- Prefiltro recomendado para filtros de 0,9 a 8 μm, en especial para líquidos proteináceos y muy contaminados
- Utilización antes de los filtros de tipo AP15 para protegerlos
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por tanto, pueden utilizarse en análisis gravimétricos y para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
- Retienen partículas finas con buena eficiencia, incluso a caudales elevados
- Recomendados para supervisar las aguas residuales y recoger las partículas suspendidas en los gases (por ejemplo, los gases de las chimeneas)
- Utilización en aplicaciones bioquímicas (por ejemplo, recogida de células y filtración de precipitados de proteínas o de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
- Mayor resistencia mecánica cuando están húmedos y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
- Se utilizan para la clarificación de líquidos, la cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y el recuento de centelleo
Tipo APFC
- Mayor retención, en especial para la retirada de partículas finas y microorganismos que los filtros tipo APFA
- Se utilizan para determinar el total de sólidos suspendidos en el agua potable
- Se utilizan para filtrar proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Tipo APFD
- Filtro grueso con flujo alto y retención baja
- Se utiliza para clarificar suspensiones que contienen partículas superiores a 1,0 μm.
Tipo APFF
- Se utilizan para filtrar precipitados extremadamente finos como precipitados de proteínas, ácidos nucleicos o séricos
- Recomendados para el método 1311 de la USEPA para análisis de TCLP
Tipo AP40
- Recomendados para los Standard Methods Total Suspended Solids 2540D
- Recomendados para el método 1311 de la USEPA para análisis de TCLP
- Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se incinera a 550 °C después de la filtración de la muestra
- Se recomienda para determinar la materia volátil suspendida en las aguas residuales y los efluentes industriales
Application
- Sólidos suspendidos totales 2540D
- Método 1311 de EPA para análisis TCLP
- Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
- Ensayo de apilamiento para PFAS a través de OTM-45
Features and Benefits
- Recomendados para los Standard Methods Total Suspended Solids 2540D, recomendados para el método 1311 de la USEPA para el análisis mediante TCLP.
- Compatibles con calor cuando se incineran a 550 °C después de la filtración de la muestra.
- Para uso en aguas residuales y efluentes industriales para determinar la materia volátil suspendida.
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.