Saltar a
AP192C
Anticuerpo de burro anti- IgG de ratón, conjugado con Cy3, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
62
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Este anticuerpo de burro anti-IgG de ratón, conjugado con Cy3, especies adsorbidas está validado para su uso en IF para la detección de IgG de ratón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Biochem/physiol Actions
Específico para las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de ratón.
Physical form
Liofilizado. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con BSA 15 mg/ml y azida sódica al 0,05 %.
Purificada por inmunoafinidad
Preparation Note
Conservar el material liofilizado a 2–8°C durante un máximo de 1 año desde de la fecha de envío. Después de la reconstitución, este producto permanece estable durante varias semanas a 2–8°C como un líquido no diluido. NO CONGELAR. Conservar protegido de la luz. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añadir un volumen igual de glicerol (grado ACS o superior) para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y conservar a 2–8°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de calentamiento/enfriamiento. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas y sales amortiguadoras disminuirá a la mitad de la original después de añadir el glicerol.
Other Notes
Concentración: variable
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AP180PMAB503SAP182C
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
mouse
biological source
donkey
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
species reactivity
rat
species reactivity
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3