AP1529325
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Productos recomendados
Materiales
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
Parámetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
diám. del filtro
293 mm
tamaño de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13