AN0604700
Prefiltro de polipropileno
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 0,6 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
polypropylene membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
tamaño de poro
0.6 μm pore size
35 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los prefiltros proporcionan una gran retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de la presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también pueden utilizarse, una vez impregnados adecuadamente con alcohol, para la filtración de disoluciones acuosas.
&Características y beneficios
•: Compatibles con disolventes agresivos
•Los prefiltros tienen una gran capacidad de retención de la suciedad
Aplicaciones:
Prefiltración y clarificación generales, adecuados para disolventes orgánicos
Aplicación
- Clarificación de disoluciones acuosas
- Prefiltración antes de las membranas de filtración con tamaños de poros de 0,2–0,6 ?m
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.