Key Documents
ABN278
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Prospero homeobox protein 1, Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
General description
PROX1 (homeosecuencia proteica Prospero 1), el homólogo de Prospero de Drosophila, es un factor de transcripción que contiene una homeosecuencia que se une a, y actúa como correceptor de, el homólogo del receptor hepático 1 (LRH1/NR5A2). Es un marcador específico para las células endoteliales linfáticas, así como los hepatoblastos y los hepatocitos. El Prox1 humano comparte una identidad de secuencia de aminoácidos del 97 % con el Prox1 de ratón y rata.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C terminal de la homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1 en tejidos de tálamo embrionario de ratón E16 (Prof. Samual Pleasure, Universidad de California, San Francisco).
Alexa Fluor es una marca registrada de Life Technologies, Inc.
Este anticuerpo anti-homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1 está validado para utilizarse en inmunoelectrotransferencia (WB) e IHC para la detección de la homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto nuclear HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blotting): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la homeosecuencia proteica Prospero 1/PROX1 en 10 µg de extracto nuclear HEK293.
Target description
~95 kDa observados. Uniprot describe un peso molecular de 83 kDa. Sin embargo, esta proteína puede observarse entre 80 y 110 kDa debido a la sumoilación o sitios de inicio alternativos (Pan, M. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt18):3358-3361.; Azuma, K., et al. (2011). Genes Cells. 16(11):1063-1070.).
Linkage
Sustituye a: AB5475
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Charlotte M Ermine et al.
Journal of neuroscience research, 99(12), 3222-3237 (2021-10-16)
Animal modeling has played an important role in our understanding of the pathobiology of stroke. The vast majority of this research has focused on the acute phase following severe forms of stroke that result in clear behavioral deficits. Human stroke
Hidenori Ito et al.
Hippocampus, 29(7), 569-578 (2018-11-06)
The hippocampus is generally considered as a brain center for learning and memory. We have recently established an electroporation-mediated gene transfer method to investigate the development of neonatal dentate granule cells in vivo. Using this new technique, we introduced knockdown
Charlotte M Ermine et al.
Hippocampus, 28(5), 327-337 (2018-02-13)
Key pathological features of Parkinson's Disease (PD) include the progressive degeneration of midbrain dopaminergic (DA) neurons and hindbrain noradrenergic (NA) neurons. The loss of DA neurons has been extensively studied and is the main cause of motor dysfunction. Importantly, however
In-Young Choi et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 917598-917598 (2022-07-26)
Anxiety disorder is one of the most common comorbidities in temporal lobe epilepsy (TLE), but its neurobiological mechanisms remain unclear. Here we identified a novel target, interleukin-17A (IL-17A), which can contribute to TLE-associated anxiety. Epileptic seizures were induced in 6-week-old
Lu M Yang et al.
PLoS genetics, 15(7), e1008254-e1008254 (2019-07-06)
The mouse organ of Corti, housed inside the cochlea, contains hair cells and supporting cells that transduce sound into electrical signals. These cells develop in two main steps: progenitor specification followed by differentiation. Fibroblast Growth Factor (FGF) signaling is important