Documentos clave
ABN162
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Gsh2
serum, from rabbit
Sinónimos:
GS homeobox 2, Homeobox protein GSH-2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSX2(170825)
General description
El Gsh2 es un factor de transcripción de homeodominio que interviene de manera fundamental en la neurogénesis durante el desarrollo embrionario. Interviene en el desarrollo de las estructuras ventrales del prosencéfalo a partir de las células progenitoras neuronales de la eminencia ganglionar lateral (LGE). El Gsh2 también puede delinear límites entre tipos de células y controlar la proliferación celular. El Gsh2 actúa después de la vía sonic hedgehog (Shh).
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del Gsh2
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia C-terminal del Gsh2 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en tejido telencefálico de ratón E14.5. (Imagen cortesía del Dr. Kenneth Campbell, Division of Developmental Biology, Cincinnati Children′s Hospital Medical Center.)
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Gsh2 es un anticuerpo contra el Gsh2 para utilizar en inmunoelectrotransferencia e IHC.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido embrionario de ratón E13.5.
Análisis mediante inmunotransferencia western: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el Gsh2 en 10 µg de lisado de tejido embrionario de ratón E13.5.
Target description
~35 kDa observados
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,05%.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido embrionario de ratón E13.5
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Yueqi Wang et al.
Nature communications, 13(1), 5688-5688 (2022-10-07)
Human telencephalon is an evolutionarily advanced brain structure associated with many uniquely human behaviors and disorders. However, cell lineages and molecular pathways implicated in human telencephalic development remain largely unknown. We produce human telencephalic organoids from stem cell-derived single neural
Marija Fjodorova et al.
Neuronal signaling, 4(2), NS20200004-NS20200004 (2020-07-28)
Activin A and other TGFβ family members have been shown to exhibit a certain degree of promiscuity between their family of receptors. We previously developed an efficient differentiation protocol using Activin A to obtain medium spiny neurons (MSNs) from human
Yan Wen et al.
Molecular neurobiology, 58(8), 3729-3744 (2021-04-07)
Specification of the progenitors' regional identity is a pivotal step during development of the cerebral cortex and basal ganglia. The molecular mechanisms underlying progenitor regionalization, however, are poorly understood. Here we showed that the transcription factor Vax1 was highly expressed
A simplified protocol for the generation of cortical brain organoids.
Eigenhuis, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 17, 1114420-1114420 (2023)
Carol C L Chen et al.
Cell, 183(6), 1617-1633 (2020-12-02)
Histone H3.3 glycine 34 to arginine/valine (G34R/V) mutations drive deadly gliomas and show exquisite regional and temporal specificity, suggesting a developmental context permissive to their effects. Here we show that 50% of G34R/V tumors (n = 95) bear activating PDGFRA mutations