Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
ABE2075
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TERT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
La telomerasa transcriptasa inversa (EC 2.7.7.49; UniProt O14746; también conocida como hEST2, hTRT, proteína 2 asociada a la telomerasa, subunidad catalítica de la telomerasa, TP2) está codificada por el gen TERT (también conocido como CMM9, DKCA2, DKCB4, EST2, PFBMFT1, TCS1, TRT) (ID del gen ID 7015) en humanos. La telomerasa transcriptasa inversa (TERT) es la subunidad catalítica de la telomerasa responsable de añadir repeticiones TTAGGG a los extremos del telómero del cromosoma. Las células con baja o nula expresión de telomerasa pierden repeticiones teloméricas durante la división celular, lo que acaba provocando la senescencia celular. La mayoría de las células cancerosas, las células germinales y las células madre embrionarias expresan altos niveles de telomerasa, contribuyendo así a la pluripotencia y la inmortalidad. Además de su función de mantenimiento de los telómeros, la telomerasa también tiene un papel pro-supervivencia en la resistencia celular contra el daño del ADN y la apoptosis consiguiente. La mayoría de las células cancerosas son muy proliferativas y expresan elevados niveles de actividad telomerasa nuclear. Los estudios demuestran que la TERT es transportada desde el núcleo hacia las mitocondrias tras la inducción de estrés oxidativo en las células cancerosas. La ubicación mitocondrial de la TERT contribuye a evitar el daño del ADN nuclear al reducir las especies reactivas del oxígeno (ROS) mitocondriales, lo que representa una alta resistencia al estrés, especialmente entre la población de células madre cancerosas (CSC). Tras la exposición a H2O2 o a irradiación gamma, las células cancerosas capaces de retirar la TERT del núcleo muestran poco o ningún daño en el ADN, mientras que la retención de la TERT en el núcleo resulta en un daño elevado al ADN.
Specificity
Este anticuerpo policlonal se dirige a una secuencia situada hacia el final de la región de extensión C-terminal (CTE) presente en las isoformas 1 y 3 empalmadas, pero no en las isoformas 2 y 4 de hTERT según comunica UniProt (O14746).
Immunogen
Epítopo: Extensión C-terminal (CTE).
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia de la región de extensión C-terminal (CTE) de la TERT humana.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó la TERT en células A431, HeLa, HUVEC y NIH/3T3.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de un lote representativo detectó la TERT en corteza cerebral y páncreas humanos, y en cortes de tejido de testículos de rata.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-TERT se ha validado para utilizar en inmunocitoquímica, inmunohistoquímica e inmunoelectrotransferencia para la detección de TERT.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron el TERT en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~150 kDa observados. 127,0/120,0 kDa (isoforma humana 1/3) calculados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xinrui Zhao et al.
Redox biology, 20, 427-441 (2018-11-13)
Bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF), a core subunit of nucleosome-remodeling factor (NURF) complex, plays an important role in chromatin remodeling. However, its precise function and molecular mechanism involved in hepatocellular carcinoma (HCC) growth are still poorly defined. Here, we
Balkan Sahin et al.
Cureus, 13(5), e15342-e15342 (2021-07-09)
Over 200 human telomerase reverse transcriptase (hTERT) polymorphism combinations have been implicated in the development of cancer. This study aimed to evaluate hTERT mutations in meningioma tissue and its association with meningioma. A total of 90 patients who underwent surgery
Qian Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(3), 4178-4188 (2020-01-18)
Telomerase plays a pivotal role in tumorigenesis by maintaining telomere homeostasis, a hallmark of cancer. However, the mechanisms by which telomerase is reactivated or upregulated during tumorigenesis remain incompletely understood. Here, we report that the Hippo pathway effector Yes-associated protein
Sophie Bartsch et al.
Cancers, 13(16) (2021-08-28)
The human telomerase is a key factor during tumorigenesis in prostate cancer (PCa). The androgen receptor (AR) is a key drug target controlling PCa growth and regulates hTERT expression, but is described to either inhibit or to activate. Here, we
Chaoliang Diao et al.
Molecular oncology, 15(4), 1180-1202 (2020-12-12)
Human telomerase reverse transcriptase (hTERT) plays an extremely important role in cancer initiation and development, including colorectal cancer (CRC). However, the precise upstream regulatory mechanisms of hTERT in different cancer types remain poorly understood. Here, we uncovered the candidate transcriptional