Documentos clave
ABD69
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nestina humana
serum, from rabbit
Sinónimos:
Nestin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
General description
La nestina, es una proteína grande de los filamentos intermedios (clase tipo VI) que se expresa durante el desarrollo y en uniones miotendinosas y neuromusculares. La expresión de la nestina está restringida, desapareciendo normalmente por E18. Se piensa que la nestina es un marcador neuronal razonable; sin embargo, en estudios recientes se ha encontrado expresión de la nestina en otros tipos de células como las células endoteliales {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. La nestina identifica el neuroepitelio más primitivo, pero también identifica muchos otros tejidos embrionarios, por lo que no es específica para el SNC. Se observa expresión de la nestina en casi todos los GBM (glioblastomas mulitformes) y en muchos melanomas (tanto primarios como metastásicos), pero no en los carcinomas metastásicos.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la nestina humana. El anticuerpo no es reactivo con la proteína nestina de rata y ratón.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la nestina humana.
Application
Detección de la nestina humana utilizando este anticuerpo anti-nestina humana validado para utilizar en Western Blotting, ICC e IHC.
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células WI38 humanas.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la nestina en células WI38 humanas.
Evaluada mediante inmunohistoquímica en tejido de glioblastoma humano.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la nestina en el tejido cerebral de rata.
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en células de glioblastoma U251 humanas. Análisis de inmunoelectrotransferencia: se ha demostrado que una dilución 1:25 000 de este anticuerpo detecta la nestina en células de glioblastoma U251 humanas.
Quality
Evaluada por inmunocitoquímica en células de glioblastoma U251 humanas. Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la nestina en células de glioblastoma U251 humanas.
Target description
El anticuerpo anti-nestina tiene un PM observado a 220 kDa Puede verse una banda de 260 kDa en algunas células y/o tratamientos
Linkage
Sustituye a: AB5922
Analysis Note
Control
Células de glioblastoma U251.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Sutapa Ray et al.
Molecular carcinogenesis, 57(4), 536-548 (2017-12-28)
Medulloblastoma (MB) is a malignant pediatric brain tumor with poor prognosis. Signal transducers and activators of transcription-3 (STAT3) is constitutively activated in MB where it functions as an oncoprotein, mediating cancer progression and metastasis. Here, we have delineated the functional
Smita Jagtap et al.
Human molecular genetics, 28(21), 3625-3636 (2019-09-14)
The X-linked neurodevelopmental diseases CDKL5 deficiency disorder (CDD) and Rett syndrome (RTT) are associated with intellectual disability, infantile spasms and seizures. Although mitochondrial dysfunction has been suggested in RTT, less is understood about mitochondrial function in CDD. A comparison of
Intraspinal transplantation of mouse and human neural precursor cells.
Weinger, JG; Chen, L; Coleman, R; Leang, R; Plaisted, WC; Loring, JF; Lane, TE
Current Protocols in Stem Cell Biology null
Paul M George et al.
Biomaterials, 142, 31-40 (2017-07-19)
Exogenous human neural progenitor cells (hNPCs) are promising stroke therapeutics, but optimal delivery conditions and exact recovery mechanisms remain elusive. To further elucidate repair processes and improve stroke outcomes, we developed an electrically conductive, polymer scaffold for hNPC delivery. Electrical
Zong-Yu Xiao et al.
Turkish neurosurgery, 28(6), 910-914 (2018-01-26)
To investigate the expression of cancer stem cell markers in meningiomas. CD133, Nestin and Sox2 expression levels in 35 paraffin-embedded meningioma tissue samples were assessed using immunohistochemistry. In this study, five cases were atypical (WHO Grade II), two were anaplastic
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.