Documentos clave
AB9913
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TNRC6B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Trinucleotide repeat-containing gene 6B protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, ox
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNRC6B(23112)
General description
La TNRC6B (repetición de trinucleótido que contiene 6B) es una proteína asociada a la argonauta que se encuentra en los cuerpos P citoplásmicos y que es esencial para el control de la escisión del ARNm guiado por miRNA. La TNRC6B es uno de los homólogos de mamífero del GW182 de metazoos y es necesario para la represión bien organizada de los miRNA. Los estudios sugieren que el silenciamiento de miRNA mediado por TNRC6B es promovido por el dominio de silenciamiento C-terminal.
Specificity
El anticuerpo reconoce la TNRC6B
Immunogen
Epítopo: dominio N-terminal de TNRC6B
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la TNRC6B humana.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la TNRC6B en células HeLa. (Zipprich, J., et al. (2009). RNA. 15:781–793.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-TNRC6B es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la TNRC6B, también conocida como proteína del gen 6B que contiene un trinucleótido repetido, y sido validado en WB, ICC e IP.
Subcategoría de investigación
Proteínas de unión y metabolismo del ARN
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la TNRC6B en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~ 150/190 kDa observados. (Meister, G., et al. (2005). Current Biology. 15:2149–2155). En algunos lisados puede observarse una banda no caracterizada a ~39 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alberto Parras et al.
Nature, 560(7719), 441-446 (2018-08-17)
Common genetic contributions to autism spectrum disorder (ASD) reside in risk gene variants that individually have minimal effect sizes. As environmental factors that perturb neurodevelopment also underlie idiopathic ASD, it is crucial to identify altered regulators that can orchestrate multiple