Saltar a
AB5605
Anticuerpo anti-4-hidroxinonenal
serum, Chemicon®
Sinónimos:
4-HNE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La peroxidación de los lípidos de la membrana por radicales libres es un proceso continuo y bien controlado que ocurre durante la renovación celular normal y el proceso normal de envejecimiento. También existe un proceso incontrolado de producción de radicales libres y aumento de la peroxidación lipídica que se asocia con lesiones hepáticas como consecuencia de la exposición a hidrocarburos halogenados, consumo excesivo de alcohol y sobrecarga aguda o crónica de hierro. Se cree que la producción excesiva de radicales libres y el exceso de peroxidación lipídica son un factor etiológico en enfermedades como la aterosclerosis, la diabetes, la hemocromatosis genética, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. El 4-hidroxinonenal (HNE) es un aldehído citotóxico muy reactivo que se libera durante la oxidación de los ácidos grasos omega-6 insaturados. El HNE puede reaccionar eficazmente con grupos sulfhidrilo o grupos histidina y lisina de proteínas para formar aductos estables de HNE-proteína, además de fosfolípidos y ácidos nucleicos. Es a través de esta modificación con HNE de las biomoléculas que se cree que el HNE ejerce sus efectos citotóxicos. Esta molécula multifuncional puede ser considerada como un «segundo mensajero tóxico», que disemina y aumenta los eventos iniciales causados por los radicales libres. Se cree que es responsable en gran medida de los efectos citopatológicos observados durante el estrés oxidativo. Se han detectado altos niveles de 4-HNE en un gran número de estados patológicos, lo que indica cierta implicación de este aldehído en su patogénesis. Algunos de los efectos patobioquímicos destacados del 4-HNE son su estimulación de la fibrogénesis y la inflamación. Esto indica una posible contribución a la patogenia de varias enfermedades crónicas, cuya progresión es propiciada por las reacciones inflamatorias y se caracteriza por fibrosis. El 4-HNE también puede desempeñar un papel en la carcinogénesis debido a su capacidad para modular la proliferación celular mediante interferencia con la actividad de las ciclinas y las proteínas cinasas e inhibiendo la respuesta apoptótica.
Immunogen
4-HNE.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-4-hidroxinonenal detecta el nivel de 4-hidroxinonenal y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:3 000 en lisado de cerebros con enfermedad de Alzheimer humana.
ELISA: >1:10 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Biochem/physiol Actions
El resto HNE reconocido por este anticuerpo AB5605 es una modificación bioquímica independiente de la especie. Por consiguiente, el anticuerpo anti-4-HNE debe tener una amplia reactividad entre especies.
Específico para el 4-hidroxinonenal (4-HNE).
Physical form
Antisuero de cabra. Líquido con azida sódica al 0,1 %
Preparation Note
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. No guardar en un congelador autodescongelante.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB5202472SAB5202484SAB5202482
description
serum, Chemicon®
description
clone 12F7
description
clone 12F7
description
clone 12F7
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
12F7, monoclonal
clone
12F7, monoclonal
clone
12F7, monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:1000, immunofluorescence: 1:50
technique(s)
immunofluorescence: 1:50, western blot: 1:1000
technique(s)
western blot: 1:1000, immunofluorescence: 1:50
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)