Documentos clave
AB5566
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor de la capsaicina, CT
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Vanilloid Receptor 1, VR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRPV1(7442)
Especificidad
Reconoce el receptor de la capsaicina (receptor vaniloide 1, VR1).
Inmunógeno
Péptido de 22 aminoácidos que corresponde al C terminal de la proteína receptora de la capsaicina de rata (número de referencia AG298).
Aplicación
El anticuerpo anti-receptor de la capsaicina, C-terminal, detecta el nivel del receptor de la capsaicina y se ha publicado y validado para su uso en IH.
Inmunohistoquímica: 1:1.000. El anticuerpo reacciona bien con el tejido de los ganglios de las raíces dorsales de rata.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Suero Líquido Contiene menos del 0,02 % de azida sódica.
Nota de análisis
Control
El péptido inmunógeno (número de referencia AG298) está disponible para estudios de control preadsorción.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
S-Q He et al.
Neuroscience, 261, 43-51 (2014-01-01)
Mas-related G-protein-coupled receptor subtype C (MrgC) may play an important role in pain sensation. However, the distribution of MrgC receptors in different subpopulations of rodent dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been clearly demonstrated owing to a lack of
Yumi Matsushita et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(10), 1570-1581 (2021-09-03)
The activation of α2 adrenergic receptors contributes to analgesia not only in the central nervous system but also in the peripheral nervous system. We reported that noradrenaline inhibits the activity of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) evoked by capsaicin
Sam M Hermes et al.
Journal of chemical neuroanatomy, 72, 1-7 (2015-12-27)
The vagus nerve is dominated by afferent fibers that convey sensory information from the viscera to the brain. Most vagal afferents are unmyelinated, slow-conducting C-fibers, while a smaller portion are myelinated, fast-conducting A-fibers. Vagal afferents terminate in the nucleus tractus
Shuohao Sun et al.
Neuron, 93(4), 840-853 (2017-02-24)
Coding of itch versus pain has been heatedly debated for decades. However, the current coding theories (labeled line, intensity, and selectivity theory) cannot accommodate all experimental observations. Here we identified a subset of spinal interneurons, labeled by gastrin-releasing peptide (Grp)
Gyu-Sang Hong et al.
Neuron, 91(1), 107-118 (2016-06-21)
Touch sensation or proprioception requires the transduction of mechanical stimuli into electrical signals by mechanoreceptors in the periphery. These mechanoreceptors are equipped with various transducer channels. Although Piezo1 and 2 are mechanically activated (MA) channels with rapid inactivation, MA molecules