AB3573
Anti-BCL-XL (pS62) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Bcl-2-binding component 6, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter, Bcl-2-like 8 protein, BAD, BBC6, BCL2L8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer62)
Información sobre el gen
human ... BCL2L1(598)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Calidad
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
SK-BR-3 cells treated with vinblastine.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2