Documentos clave
AB1534
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-factor neurotrófico derivado del cerebro
serum, Chemicon®
Sinónimos:
brain-derived neurotrophic factor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
suitability
not suitable for activity/function inhibition
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
General description
El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una proteína secretada que promueve la supervivencia de las poblaciones neuronales que están todas ubicadas en el sistema nervioso central o directamente conectadas a él. Es un regulador importante de la transmisión sináptica y la plasticidad en las sinapsis adultas en muchas regiones del SNC. La versatilidad del BDNF destaca por su contribución a una variedad de respuestas neuronales adaptativas, como potenciación a largo plazo (LTP), la depresión a largo plazo (LTD), ciertas formas de plasticidad sináptica a corto plazo y la regulación homeostática de la excitabilidad neuronal intrínseca. Es inducido por las neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas del cuerpo estriado del cerebro. La expresión de este gen está reducido tanto en pacientes con Alzheimer como en pacientes con enfermedad de Huntington. El BDNF puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo. El BDNF existe como monómeros u homodimeros y se une a los receptores TRKB/NTRK2.
Specificity
Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Mediante inmunotransferencia por puntos el anticuerpo muestra menos del 0,1 % de reactividad cruzada con el NT3 humano recombinante, el NT4/5 o el NGF de ratón.
Immunogen
Péptido de 10 aminoácidos correspondiente al aminoterminal del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) de ratón acoplado a la ovalbúmina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-factor neurotrófico derivado del cerebro está validado para utilizarse ELISA, IH, WB para la detección del factor neurotrófico derivado del cerebro.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 - 1:2 000 de un lote anterior en inmunohistoquímica (véase el protocolo sugerido).
ELISA:
se utilizó una dilución 1:1 000 - 1:2 000 de un lote anterior en ELISA.
Bioanálisis:
no inhibe la actividad biológica del BDNF.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Neuroinflamación y dolor
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el BDNF en 10 µg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
18 kDa, con un homodímero a ~27-30 kDa
Physical form
Antisuero policlonal de conejo en tampón sin conservantes. Liofilizada. Reconstituir con 50 μl de agua destilada estéril.
Sin purificar
Storage and Stability
Conservar el material liofilizado entre -20 y -70°C durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Rodrigo A P Martins et al.
Journal of neurochemistry, 95(1), 244-253 (2005-09-27)
Glutamate is a classical excitotoxin of the central nervous system (CNS), but extensive work demonstrates neuroprotective roles of this neurotransmitter in developing CNS. Mechanisms of glutamate-mediated neuroprotection are still under scrutiny. In this study, we investigated mediators of glutamate-induced neuroprotection
André Luis Bombeiro et al.
The European journal of neuroscience, 48(5), 2152-2164 (2018-08-14)
Peripheral nerve injuries severely impair patients' quality of life as full recovery is seldom achieved. Upon axonal disruption, the distal nerve stump undergoes fragmentation, and myelin breaks down; the subsequent regeneration progression is dependent on cell debris removal. In addition
Hao Zhang et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 19(7), 484-493 (2013-03-29)
The intravenous anesthetic propofol caused episodic memory impairments in human. We hypothesized propofol caused episodic-like spatial memory retention but not acquisition impairments in rats and rescuing cAMP response element-binding protein (CREB) signaling using selective type IV phosphodiesterase (PDEIV) inhibitor rolipram
Chun-Lin Mai et al.
Molecular pain, 15, 1744806919826789-1744806919826789 (2019-01-12)
Accumulating evidence shows that inhibition of glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3β) ameliorates cognitive impairments caused by a diverse array of diseases. Our previous work showed that spared nerve injury (SNI) that induces neuropathic pain causes short-term memory deficits. Here, we reported
Qi Wang et al.
Brain stimulation, 16(5), 1401-1411 (2023-09-14)
Rett syndrome (RTT), caused by mutations in the X-linked gene encoding methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2), severely impairs learning and memory. We previously showed that forniceal deep brain stimulation (DBS) stimulates hippocampal neurogenesis with concomitant improvements in hippocampal-dependent learning and