Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
AB1530
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antiperiferina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, pig, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRPH2(5961)
General description
La periferina es una proteína del filamento intermedio tipo III de 56-58 kDa (Portier et al. 1983), que se expresa en neuronas del sistema motor, sensitivo y simpático, así como en carcinomas cutáneos neuroendocrinos y ciertos tumores melanocíticos. A menudo se utiliza como indicador de la densidad de células ganglionares entéricas en estados sanos y enfermos (por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung). También se han notificado inclusiones anómalas que contienen periferina en la ELA. Durante la neurogénesis normal tardía, la periferina aparece después de la expresión de nestina, vimentina, alfa-internexina y neurofilamentos, y está implicada en la diferenciación de las neuronas, esto es, del sistema nervioso periférico y también probablemente en la regeneración axonal. La periferina no está relacionada con la periferina-RDS, una proteína fotorreceptora asociada con la degeneración retiniana y la ceguera.
Specificity
Reconoce la periferina. El anticuerpo tiñe una banda de ~57 kDa de forma limpia y específica y no tiñe la vimentina, la GFAP, la alfa-internexina ni ninguna de las subunidades de los neurofilamentos. Tinción fuerte en la periferina de rata, ratón, humano, cerdo y vaca. No tiñe el pollo, la codorniz u otras especies relacionadas más distantemente que parecen carecer de periferina.
Tinción fuerte en rata y humano. Reacción cruzada con ratón, cerdo y bovino. Otras especies no probada.
Immunogen
Proteína de fusión trp-E-periferina electroforéticamente pura [Dev. Brain Res. (1990) 57:235-248], que contiene todos los aminoácidos de la periferina de rata, excepto los 4 N terminales. Proteína de fusión purificada de cuerpos de inclusión bacterianos mediante cromatografía DEAE-celulosa en urea 6 M seguida de SDS-PAGE preparativa.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-periferina se ha validado para utilizar en IH, IH(P) y WB para la detección de la periferina.
Otras aplicaciones experimentales
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a una dilución de 1:100 a 1:200. Se sugiere que el anticuerpo se utilice en cortes congelados fijados en acetona a -20°C. AB1530 actuará en el tejido fijado durante una hora o menos en paraformaldehído fresco al 4 %. Se ha informado de que este anticuerpo puede utilizarse en cortes de tejido incluidos en parafina. Véase Cell & tissue Research (1997) 288:11-23 & European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Microscopia electrónica:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en microscopia electrónica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
SNP y sensitivo
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1000 de este lote permitió detectar la periferina en 10 μg de lisados PC12.
Target description
56-58 kDa
Physical form
Antisueros policlonales de conejo, sin conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Las neuronas sensitivas, homogeneizado de médula espinal y homogeneizado de nervio periférico de rata.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xi-Chun Zhang et al.
Pain, 152(1), 140-149 (2010-11-03)
The proinflammatory cytokine TNF-α has been shown to promote activation and sensitization of primary afferent nociceptors. The downstream signaling processes that play a role in promoting this neuronal response remain however controversial. Increased TNF-α plasma levels during migraine attacks suggest
Masatoshi Konno et al.
Molecular neurodegeneration, 7, 38-38 (2012-08-16)
The intracellular deposition of misfolded proteins is a common neuropathological hallmark of most neurodegenerative disorders. Increasing evidence suggests that these pathogenic proteins may spread to neighboring cells and induce the propagation of neurodegeneration. In this study, we have demonstrated that
Pathological hallmarks of amyotrophic lateral sclerosis/frontotemporal lobar degeneration in transgenic mice produced with TDP-43 genomic fragments.
Swarup, V; Phaneuf, D; Bareil, C; Robertson, J; Rouleau, GA; Kriz, J; Julien, JP
Brain null
Andrew J Schwab et al.
Stem cell reports, 5(6), 1039-1052 (2015-12-15)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are the most-common genetic determinants of Parkinson's disease (PD). The G2019S mutation is detected most frequently and is associated with increased kinase activity. Whereas G2019S mutant dopamine neurons exhibit neurite elongation deficits, the
Hiroaki Nakashima et al.
Scientific reports, 6, 28512-28512 (2016-06-23)
At the neuromuscular junction (NMJ), acetylcholine receptor (AChR) clustering is mediated by spinal motor neuron (SMN)-derived agrin and its receptors on the muscle, the low-density lipoprotein receptor-related protein 4 (LRP4) and muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK). Additionally, AChR clustering is