8.53105
Boc-D-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Asp(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m1/s1
Clave InChI
SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -9.5 - -7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable