Documentos clave
8.52344
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-α-methyl-N-in-t-butoxycarbonyl-L-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H32N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
540.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](N(C)C(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C32H32N2O6/c1-32(2,3)40-31(38)34-18-20(21-11-9-10-16-27(21)34)17-28(29(35)36)33(4)30(37)39-19-26-24-14-7-5-12-22(24)23-13-6-8-15-25(23)26/h5-16,18,26,28H,17,19H2,1-4H3,(H,35,36)/t28-/m0/s1
Clave InChI
YMZUDCKQUKFBIR-NDEPHWFRSA-N
Descripción general
Building block for introduction of N-α-methyl-tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.