Documentos clave
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Sinónimos:
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5Cl5N
Número de CAS:
Peso molecular:
251.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-126 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Clave InChI
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3