Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18NO2
Número CAS:
Peso molecular:
172.24
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
218-760-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
crystals
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
67-71 °C
transition temp
flash point 146 °C (DIN 51758)
solubility
1670 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
- Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Danger
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamación (°C)
146 °C - DIN 51758
Órganos diana
Liver,spleen
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?