Documentos clave
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Sinónimos:
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
265.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-034-1
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
densidad
6.1 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable