Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.06
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-279-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
form
solid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
205 °C
solubility
275 g/L
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)N)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
InChI key
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8223310250 | 04022536489438 |
| 8223310100 | 04022536489421 |