Saltar a
8.21141
Triethyl phosphate
for synthesis
Características de sostenibilidad
Sinónimos:
Triethyl phosphate, Phosphoric acid triethyl ester, TEP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5O)3PO
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-114-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-10 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
500 g/L (slow decomposition)
density
1.069 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. TEP is a promising substitute for NMP in processing Ni-rich cathodes and aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl phosphate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
115 °C - closed cup
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)