8.21039
Poli(vinil alcohol)
(Mw approx. 30000) for synthesis
Sinónimos:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
Formulario
powder
temp. de autoignición
450 °C
potencia
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1