Documentos clave
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O5
Número de CAS:
Peso molecular:
146.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
powder
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
Clave InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
392.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
200 °C - open cup