Documentos clave
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
Sinónimos:
9,10-Diphenylanthracene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H18
Número de CAS:
Peso molecular:
330.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
216-105-1
NACRES:
NA.22
form:
powder
assay:
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
247-252 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
InChI key
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1