Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
246-563-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Utilization in solvatochromic dye systems:</strong></strong> 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used to synthesize 2-(tert-butyl)-4-methoxy-6-(naphthalen-1-yldiazenyl)phenol) with diazotized naphthylamine as diazo component and also is used to produce a novel azo compound (Uzan, 2023).</li>
</ul>
<li><strong><strong>Utilization in solvatochromic dye systems:</strong></strong> 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used to synthesize 2-(tert-butyl)-4-methoxy-6-(naphthalen-1-yldiazenyl)phenol) with diazotized naphthylamine as diazo component and also is used to produce a novel azo compound (Uzan, 2023).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?