Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
156.31
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
214-300-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
- Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Undecane
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?