8.14605
Squalane
for synthesis
Sinónimos:
Hexamethyltetracosane
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥92.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
temperatura de transición
flash point 218 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
Almacenamiento y estabilidad
Store below +30°C.
Nota de análisis
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C - closed cup