Documentos clave
8.14393
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde
(50% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Fórmula lineal:
OHC(CH2)3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
605390
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
bp:
100.7 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
22 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
395 °C
concentración
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
Viscosidad cinemática
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C