Saltar a
8.10646
Kryptofix® 221
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
332.44
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
250-592-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98%
Form:
viscous liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
viscous liquid
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 221 for synthesis. CAS 31364-42-8, molar mass 332.43 g/mol.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.109538.106478.11689
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
powder
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)