Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N6
Número CAS:
Peso molecular:
126.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-615-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
66.65 hPa ( 315 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
solubility
3.2 g/L
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Urinary tract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?