8.07166
Nonanal
for synthesis
Sinónimos:
Nonanal, Pelargonaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transición
flash point 76 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup