Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-551-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
7.06 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
potency
2590 mg/kg LD50, oral (Rat), 2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 41 °C
solubility
16.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
hcodes
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8058040100 | 04022536387543 |
| 8058049999 | 04022536387567 |
| 8058041000 | 04022536387550 |