Saltar a
8.03527
Dodecylamine
for synthesis
Sinónimos:
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.35
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-690-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
vapor pressure
<2 hPa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
potency
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecylamine
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
115 °C - closed cup
Códigos de peligro
Órganos diana
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)