8.02810
2-Chloropropionic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
4 hPa ( 60 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥93.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
550 °C
potencia
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
temperatura de transición
flash point 107 °C
densidad
1.27 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup