Merck
8.02189
tert-Butyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-760-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
95-97 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 1 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup