8.01549
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
About This Item
presión de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
temperatura de transición
flash point 19 °C
solubilidad
slightly soluble 0.51 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup