Saltar a
8.00429
trans-Anethole
for synthesis
Sinónimos:
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
224-052-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1.33 hPa ( 63 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2090 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp
21-23 °C
transition temp
flash point 96 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Anethole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)