Documentos
71842
Sigma-Aldrich
Mezcla maestra de KOD termoestable
ready-to-use solution, Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., suitable for PCR
Sinónimos:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.55
Quality Level
form
ready-to-use solution
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
PCR: suitable
input
purified DNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La mezcla maestra de inicio en caliente KOD es una mezcla 2X lista para usar optimizada para una cómoda PCR de alta fidelidad, que utiliza una ADN polimerasa con una baja tasa de error y que tiene como resultado un alto grado de precisión en la replicación del ADN de interés. La mezcla contiene la ADN polimerasa KOD de inicio en caliente, dos anticuerpos monoclonales, trifosfatos de desoxinucleótido ultrapuros y tampón de reacción con MgSO4. La mezcla es ideal para utilizar en aplicaciones PCR de alto rendimiento.
La mezcla maestra de inicio en caliente KOD es una mezcla 2X lista para usar optimizada para una cómoda PCR de alta fidelidad, que utiliza una ADN polimerasa con una baja tasa de error y que tiene como resultado un alto grado de precisión en la replicación del ADN de interés. La mezcla contiene la ADN polimerasa de inicio en caliente (Hot Start) KOD, dos anticuerpos monoclonales, desoxinucleótidos ultrapuros y tampón de reacción con MgSO4. Los anticuerpos monoclonales inhiben las actividades ADN polimerasa y 3′→5′ exonucleasa a temperatura ambiente.
Application
La mezcla maestra de inicio en caliente KOD se ha utilizado:
  • Para obtener productos de PCR para ensayos de endonucleasa I T7 (T7EI).
  • Para amplificación mediante PCR del ADN aislado de Chrysosporium multifidum, un hongo con actividad antimicrobiana.
  • En la amplificación mediante PCR del ADNc.
  • En la PCR de dos etapas para la amplificación de la secuencia específica seguida de su inserción en un vector.
Features and Benefits
  • La mayor precisión, rendimiento y procesividad de las polimerasas de ADN comercializadas con actividad de corrección de errores.
  • Amplifica muestras de ADN genómico de hasta 12 kbp.
  • Amplifica muestras de ADN plasmídico y de lambda de hasta 21 kbp.
  • Elimina el cebado incorrecto y la formación de dímeros del cebador
  • Cómoda configuración a temperatura ambiente compatible con la automatización
  • El tampón KOD HotStart® garantiza un rendimiento óptimo de la PCR en una amplia variedad de muestras.
  • Ofrece gran especificidad, fidelidad y rendimiento durante la amplificación de PCR
  • Optimizada para facilitar su uso y la reproducibilidad de los datos
  • Simplifica la configuración de la PCR y ahorra tiempo
  • Gran uniformidad con un riesgo mínimo de contaminación
*Fabricada por Toyobo y distribuida por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales (no en Japón).
Nota: La adquisición de este producto incluye inmunidad contra demandas de patentes especificada en el prospecto del producto cuando se utiliza sólo la cantidad adquirida y sólo para la investigación propia del comprador. No se asigna expresamente ningún otro derecho de patente (tales como los derechos de patente del proceso de 5′′ nucleasa), por implicación o por estoppel. Para mayor información sobre licencias de compra, contactar con el Director de Licencias de Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EEUU.
Components
  • 2 × 1,25 ml o 10 × 1,25 ml de mezcla maestra de inicio en caliente KOD
Bibliografía:
Kitabayashi, M., et al. 2002. Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Unit Definition
Una unidad se define como la cantidad de enzima que catalizará la incorporación de 10 nmol de dNTP en forma insoluble en ácido en 30 minutos a 75°C, en una reacción que contenga Tris-HCl 20 mM (pH 7,5 a 25°C) MgCl₂ 8 mM, DTT 7,5 mM, BSA 50 µg/l, 150 µM de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (una mezcla de dTTP no marcado y de [3H]dTTP) y 150 µg/ml de ADN activado de timo de ternera.
Other Notes
Sólo tiene que añadir la mezcla maestra KOD HotStart® a un volumen igual de muestra que contenga el molde de ADN y los cebadores. La reacción diluida final contiene 1 U de ADN polimerasa KOD HotStart® por 50 μl de reacción. El menor tamaño comercializado proporciona suficiente mezcla maestra para 100 (escala 50 μl) o 250 (escala 20 μl) reacciones, mientras que el mayor tamaño es adecuado para 500 (escala 50 μl) o 1250 (escala 20 μl) reacciones.
Legal Information
*Fabricada por Toyobo y distribuida por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales (no en Japón). Nota: La adquisición de este producto incluye inmunidad contra demandas de patentes especificada en el prospecto del producto cuando se utiliza sólo la cantidad adquirida y sólo para la investigación propia del comprador. No se asigna expresamente ningún otro derecho de patente (tales como los derechos de patente del proceso de 5′′ nucleasa), por implicación o por estoppel. Para mayor información sobre licencias de compra, contactar con el Director de Licencias de Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EEUU.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yesenia Correa et al.
PloS one, 14(12), e0218837-e0218837 (2019-12-21)
The gut microbiota of insects is composed of a wide range of microorganisms which produce bioactive compounds that protect their host from pathogenic attack. In the present study, we isolate and identify the fungus Chrysosporium multifidum from the gut of
Adam S Dingens et al.
Cell host & microbe, 21(6), 777-787 (2017-06-06)
Precisely defining how viral mutations affect HIV's sensitivity to antibodies is vital to develop and evaluate vaccines and antibody immunotherapeutics. Despite great effort, a full map of escape mutants has not been delineated for an anti-HIV antibody. We describe a
Jesse D Bloom
Molecular biology and evolution, 31(8), 1956-1978 (2014-05-27)
All modern approaches to molecular phylogenetics require a quantitative model for how genes evolve. Unfortunately, existing evolutionary models do not realistically represent the site-heterogeneous selection that governs actual sequence change. Attempts to remedy this problem have involved augmenting these models
Diti Chatterjee Bhowmick et al.
The Biochemical journal, 478(6), 1261-1282 (2021-03-03)
Here, we investigated transcriptional and trafficking mechanisms of human islet amyloid polypeptide (hIAPP) in normal and stressed β-cells. In high glucose-challenged human islets and rat insulinoma cells overexpressing hIAPP, cell fractionation studies revealed increased accumulation of hIAPP. Unexpectedly, a significant
Michael B Doud et al.
Viruses, 8(6) (2016-06-09)
Influenza genes evolve mostly via point mutations, and so knowing the effect of every amino-acid mutation provides information about evolutionary paths available to the virus. We and others have combined high-throughput mutagenesis with deep sequencing to estimate the effects of
Artículos
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenido relacionado
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifique con eficiencia y confianza sus muestras utilizando la mezcla maestra para PCR KOD One™ para PCR ultrarrápida con una de las tasas de elongación más rápidas disponibles para polimerasas de alta fidelidad.