6442
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II, HARLECO® Purified water for laboratory use
Sinónimos:
Water
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Agua, HARLECO® Purified water for laboratory use
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
caducidad
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
n20/D 1.34
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
1.000 g/mL at 3.98 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
- Expiration date: 18 months from manufacturing date
- Chloride (Cl)5ppb max
- Color (APHA)10APHA max
- Conductivity at 25°C - 1.0µS/cm max
- Form - Clear liquid
- Heavy metals (as Pb) - 0.01ppm max
- Ion chromatography, Chloride - 0.4ppm max
- Ion chromatography, Nitrate - 0.4ppm max
- Ion chromatography, Phosphate - 1.0ppm max
- Ion chromatography, Sulfate - 1.0ppm max
- Iron (Fe) - 0.3ppm max
- Microbial limits - 10CFU/mL max
- Resistivity at 25°C - 1.0MOhm·cm min
- Silica (SiO2) - 3ppb max
- Sodium (Na) - 5ppb max
- Substances reducing permanganate - To pass test
- Total organic carbon - 50µg/L max
- Total solids - 20ppm max
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable