Documentos clave
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
Sinónimos:
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
descripción
Merck USA index - 14, 6996
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.05% sulfated ash
color
white
solubilidad
hot ethanol: soluble
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C