Saltar a
48712-M
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, o-NPG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO8
Número CAS:
Peso molecular:
301.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.05% free o-nitrophenol
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
General description
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate. o-Nitrophenol is produced as the end product and is monitored at 405 nm.
Other Notes
Maruhn, D. 1976. Clin., Chim. Acta 73, 453.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)