Documentos clave
48-611MAG
Millipore
Kit microesferas magnéticas de fosfoproteína MILLIPLEX® Akt/mTOR 11-Plex - Análisis múltiple de comunicación celular
Sinónimos:
Akt/mTOR Signaling immunoassay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
La vía de señalización de Akt, una de las vías de señalización más a menudo desreguladas en el cáncer, desempeña un papel importante en la mediación de una gama muy amplia de procesos celulares como el crecimiento y desarrollo, el ciclo celular, la homeostasis energética y la supervivencia celular. La AKT, una cinasa de serina y treonina que fosforila más de 100 sustratos proteicos e interviene en las señales de supervivencia y proliferación celulares, suele estar ella misma hiperfosforilada en varios tipos de tumores. No se tiene constancia de que el gen Akt esté mutado en los cánceres, pero muchos de los reguladores de las etapas anteriores de la vía Akt, como IR, IRS, PI3K y PTEN, son oncogenes y supresores tumorales. Por detrás de la Akt, el complejo diana de rapamicina en mamíferos (mTOR) es un regulador clave del crecimiento y el metabolismo. Como casi todos los actores de la vía de señalización Akt/mTOR están regulados de forma coordinada por fosforilación, entender el papel de esta vía en los procesos fisiológicos normales y en enfermedades como el cáncer y la diabetes requiere la capacidad de medir simultáneamente el estado de fosforilación de varias dianas proteicas.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
Los ensayos múltiples intracelulares basados en microesferas que utilizan la tecnología Luminex permiten la cuantificación relativa simultánea de la fosforilación múltiple y las proteínas de la vía total en muestras de lisado de tejido y celular. Compare los resultados de la multiplexación con los de la transferencia Western.
Se recomienda incubación durante la noche (4°C) para obtener los mejores resultados.
Este ensayo requiere 25 μl de lisado celular diluido por pocillo.
Este kit debe procesarse utilizando el tampón de ensayo 2 (suministrado).
El intervalo de concentración proteica de trabajo sugerido para el ensayo es de 15 a 150 ng de proteína total/pocillo (de 25 μl/pocillo a 600 - 6 000 g/ml).
Analitos disponibles:
  • Akt (Ser473)
  • GSK3α (Ser21)
  • GSK3β (Ser9)
  • IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
  • IR (Tyr1162/Tyr1163)
  • IRS1 (Ser636)
  • mTOR (Ser2448)
  • p70S6K (Thr412)
  • PTEN (Ser380)
  • RPS6 (Ser235/Ser236)
  • TSC2 (Ser939)
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.