Saltar al contenido
480708
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli
Sinónimos:
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli, Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Número CE:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥10 units/mL, ≥250 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
RTECS - QQ3450000
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
specific activity
≥10 units/mL, ≥250 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Recombinant, Clostridium perfringens α2-3,6-Neuraminidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of non-reducing terminal α2,3 and α2,6 unbranched sialic acid residues from complex carbohydrates and glycoproteins. This enzyme does not exhibit activity on α2,8 or branched sialic acids.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Application
Recommended reaction buffer: 50 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0
Physical form
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1 µmol of methylumbelliferone from 2ʹ-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic Acid (Cat. No. 474495) per min at 37°C, pH 5.0.
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia