Nombre del producto
Sodium hydroxide solution 25% low iron, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 25% low iron
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia